Learn More
TBK1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | TBK1 |
---|---|
Concentración | 433 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16866125
|
Proteintech
28397-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16856125
|
Proteintech
28397-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The TBK1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TBK1. This antibody recognizes human antigen. The TBK1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
TBK1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
433 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
29110 | |
Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
TBK1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech