Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla para PCR lista para usar Taq-&GO
Una mezcla de reacción 5X optimizada y lista para usar para PCR
Marca:  MP Biomedicals™ 11EPTAG110
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11437010
  • 825.00€ / 10 ml
Descripción
Simple-to-use: add 10μL of Taq-&GO to a 40μL volume containing desired template and primers and reaction mix is ready.
Unit Definition: One unit incorporates 10nmol of total dNTPs into acid-precipitable DNA in 30 min. at 74°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a -20 °C.
10 x 1 ml
Standard PCR
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
MP Biomedicals™ Mezcla para PCR lista para usar Taq-&GO > 10 x 1 ml