Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla para PCR lista para usar Taq-&GO
Código de producto. p-8015247 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mL
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
11427010 1mL 1 ml
11437010 10 x 1 ml 10 ml
2 options
Código de producto. 11427010
Proveedor: MP Biomedicals™ 11EPTAG100
Una mezcla de reacción 5X optimizada y lista para usar para PCR
Simple-to-use: add 10μL of Taq-&GO to a 40μL volume containing desired template and primers and reaction mix is ready.
Unit Definition: One unit incorporates 10nmol of total dNTPs into acid-precipitable DNA in 30 min. at 74°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Cantidad 1mL
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR