Learn More
Karl Hecht™ Tall Form Weighing Bottles
Provided with interchangeable ground joint covers for secure closure.
Marca: Karl Hecht™ 44250004
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- White frosted label area provided
- Clear glass for excellent visibility of contents
- Available in different capacities
Especificaciones
45 mL | |
Perfil alto | |
Sí | |
Frasco de pesaje | |
Interchangeable Ground Joint Cover |
Clear | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
70 mm | |
35 mm |
Título del producto
Karl Hecht™ Tall Form Weighing Bottles > Approx. 45mL capacity
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido