Learn More
Karl Hecht™ Tall Form Weighing Bottles
Descripción
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- White frosted label area provided
- Clear glass for excellent visibility of contents
- Available in different capacities
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Color | Clear |
| Descripción | Perfil alto |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Frasco de pesaje |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |
| Tipo de tapón | Interchangeable Ground Joint Cover |