missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de bandera de polipropileno para M6/M7

El polipropileno blanco B-425 imprimible por transferencia térmica es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a los disolventes y un buen rendimiento de impresión.

67.20€ - 71.85€

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17858394
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173200
0.788 x 1.18 in. M710, BMP71 20 mm
67.20€
paquete de 250
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
 
17818124
Ver documentos
Brady™
174383
0.788 x 1.18 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 40 mm
71.85€
paquete de 250
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • El polipropileno blanco B-425 imprimible por transferencia térmica es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a los disolventes y un buen rendimiento de impresión.
  • La etiqueta no se ve visiblemente afectada cuando se expone a los productos químicos más comunes, aceites o agua
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura de servicio de -70 a 80°C (de -94 a 176°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones

Especificaciones

Not Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Label
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Rectángulo
-70°C to +130°C
0.1143 mm
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
None
Mate
Polypropylene
Thermal Transfer
No estéril
No
-94°F to +266°F
0,0046 in
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Brady™ Etiquetas de bandera de polipropileno para M6/M7

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado