Learn More
Brady™ Etiquetas de bandera de polipropileno para M6/M7
Código de producto. 17818124
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,788 x 1,18 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
20 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. 17818124
Marca: Brady™ 174383
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El polipropileno blanco B-425 imprimible por transferencia térmica es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a los disolventes y un buen rendimiento de impresión.
  • El polipropileno blanco B-425 imprimible por transferencia térmica es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a los disolventes y un buen rendimiento de impresión.
  • La etiqueta no se ve visiblemente afectada cuando se expone a los productos químicos más comunes, aceites o agua
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura de servicio de -70 a 80°C (de -94 a 176°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polypropylene
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +266°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +130°C
Grosor (imperial) 0,0046 in
Grosor (métrico) 0.1143 mm
Dimensions (LxW) 0,788 x 1,18 in
Longitud (imperial) 0.788 in.
Anchura (imperial) 1.18 in.
Anchura (métrico) 29.97 mm
Altura (métrico) 40 mm
Alternate Part Number M6-1-425-FT