Learn More
IKA™ Elemento de dispersión digital T 50 - ST
Utilice este elemento de dispersión con los dispersadores IKA™ T 50. Las herramientas del elemento de dispersión digital IKA™ T 50 - ST se recomiendan para su uso con tejidos y otros materiales fibrosos.
Marca: IKA™ 0008039500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La tecnología de dispersión funciona mediante el principio de estátor-rotor
- El sistema consta de un rotor dentro de un estátor estacionario
- Debido a la alta velocidad circunferencial, el medio que se va a procesar se extrae axialmente en el cabezal de dispersión y luego se fuerza su paso radialmente a través de las ranuras en la disposición de estátor-rotor
- La alta velocidad y el espacio mínimo entre el rotor y el estátor producen fuerzas de cizallamiento extremadamente fuertes lo que se traduce en una mejor dispersión
- Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Aptos para instrumento de dispersión digital T 65
- Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
- Aptos para disolventes
- Temperatura máx.: 180 °C
- Métodos de esterilización: todos los métodos
Especificaciones
Elemento de dispersión | |
45 mm | |
PTFE, acero inoxidable de 316L | |
S 50N-G45-G-ST | |
Todos los métodos |
De 500 ml a 20 l | |
300 mm | |
S 50 N - G 45 G - ST | |
1 unidad |
Título del producto
IKA™ Elemento de dispersión digital T 50 - ST > Capacidad: De 0,5 a 20 l, Material: PTFE, AISI316L, Métodos de esterilización: Todos los métodos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido