Learn More
IKA™ Elemento de dispersión digital T 50 - ST
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Material:
FFPM, SIC, acero inoxidable 316 l
PTFE, acero inoxidable de 316L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La tecnología de dispersión funciona mediante el principio de estátor-rotor
- El sistema consta de un rotor dentro de un estátor estacionario
- Debido a la alta velocidad circunferencial, el medio que se va a procesar se extrae axialmente en el cabezal de dispersión y luego se fuerza su paso radialmente a través de las ranuras en la disposición de estátor-rotor
- La alta velocidad y el espacio mínimo entre el rotor y el estátor producen fuerzas de cizallamiento extremadamente fuertes lo que se traduce en una mejor dispersión
- Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Aptos para instrumento de dispersión digital T 65
- Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
- Aptos para disolventes
- Temperatura máx.: 180 °C
- Métodos de esterilización: todos los métodos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Elemento de dispersión |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 500 ml a 20 l |
| Diámetro (métrico) | 45 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 300 mm |
| Material | FFPM, SIC, acero inoxidable 316 l |
| Para utilizar con (equipo) | S50KG – HH – G 45G – ST |
| Modelo | S 50KG–HH–G45-G–ST |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Método de esterilización | Todos los métodos |