Learn More
SYPL1 Antibody (S02-9K7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 650.00€
Especificaciones
Antígeno | SYPL1 |
---|---|
Clon | S02-9K7 |
Concentración | 0.3 mg/mL |
Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18695054
|
Novus Biologicals
NBP3-19976-100ul |
100 μg |
650.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18618824
|
Novus Biologicals
NBP3-19976-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SYPL1 Monoclonal antibody specifically detects SYPL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
SYPL1 | |
0.3 mg/mL | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Neuroscience | |
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
6856 | |
IgG | |
Affinity purified |
S02-9K7 | |
Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
H-SP1, Pantophysin, synaptophysin-like 1, synaptophysin-like protein, synaptophysin-like protein 1, SYPL | |
Recombinant protein of human SYPL1 (Uniprot # Q16563) | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SYPL1 Antibody (S02-9K7), Novus Biologicals™