Learn More
SYPL1 Antibody (S02-9K7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18695054 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18695054 100 μg 100 microlitros
18618824 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18695054
Marca: Novus Biologicals NBP319976100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
SYPL1 Monoclonal antibody specifically detects SYPL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SYPL1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S02-9K7
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen H-SP1, Pantophysin, synaptophysin-like 1, synaptophysin-like protein, synaptophysin-like protein 1, SYPL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human SYPL1 (Uniprot # Q16563)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6856
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG