Learn More
Corning™ Synthemax™ II Dissolvable Microcarriers
Corning microcarriers are designed to simplify your scale-up processes.
159.00€ - 1310.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Microportador |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones MSC e iPS/ES |
Esterilidad | Estéril |
Tratamiento de superficie | Synthemax™ II |
Material | Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17233084
|
Corning™
7288 |
1 g |
159.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17243084
|
Corning™
7289 |
5 g |
675.00€
5 g |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17253084
|
Corning™
7290 |
10 g |
1310.00€
10 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sterile
- Ready-to-use
- Available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors
- Additionally, the microcarriers are surface-treated to enhance cell attachment, maximizing cell yield and viability
- Consistency – USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
- Performance – Corning microcarriers are offered untreated or with the following surface treatments
- Corning Synthemax™ II substrate creates a synthetic surface on the microcarriers for stem cell expansion
- For use with MSC and iPS/ES applications. (Animal Origin Free)
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
- Nonpyrogenic
- Available as closed system solutions
- Corning microcarriers are available sterile and ready to use in 1 to 10 g vials. This format provides flexibility to select the amount of beads to use.
- During the mature phase of process development and into manufacturing, closed system packaging would be necessary to maintain sterility and ease bioreactor loading.
Especificaciones
Microportador | |
Estéril | |
Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
Aplicaciones MSC e iPS/ES | |
Synthemax™ II |