Learn More
Corning™ Microportadores solubles Synthemax™ II
Código de producto. 17253084 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17253084 10 g 10 g
17233084 1 g 1 g
17243084 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17253084 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 7290
En stock
Los microportadores Corning están diseñados para simplificar los procesos de ampliación.
  • Estéril
  • Listos para su uso
  • Disponible en envases de sistemas cerrados para su uso directo con biorreactores
  • Por otra parte, los microportadores se tratan en la superficie para mejorar la fijación celular, maximizando el rendimiento y la viabilidad celular
  • Uniformidad: el material de poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense proporciona una plataforma uniforme
  • Rendimiento: los microportadores Corning se ofrecen sin tratar o con los siguientes tratamientos de superficie
  • El sustrato Corning Synthemax™ II crea una superficie sintética en los microportadores para expansión de células madre
  • Para su uso con aplicaciones MSC e iPS/ES. (Sin origen animal)
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Apirógenas
  • Disponible como solución de sistema cerrado
  • Los microportadores Corning están disponibles estériles y listos para usar en viales de 1 a 10 g. Este formato proporciona flexibilidad para seleccionar la cantidad de gránulos que se va a utilizar.
  • Durante la fase madura del desarrollo del proceso y en la fabricación, sería necesario un sistema cerrado de envasado para mantener la esterilidad y facilitar la carga del biorreactor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones MSC e iPS/ES
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Synthemax™ II
Tipo de producto Microportador
Material USP Poliestireno clase VI
Cantidad 10 g