Learn More
Corning™ Synthemax™ II Dissolvable Microcarriers
Corning microcarriers are designed to simplify your scale-up processes.
Marca: Corning™ 7289
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Estéril
- Listos para su uso
- Disponible en envases de sistemas cerrados para su uso directo con biorreactores
- Por otra parte, los microportadores se tratan en la superficie para mejorar la fijación celular, maximizando el rendimiento y la viabilidad celular
- Uniformidad: el material de poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense proporciona una plataforma uniforme
- Rendimiento: los microportadores Corning se ofrecen sin tratar o con los siguientes tratamientos de superficie
- El sustrato Corning Synthemax™ II crea una superficie sintética en los microportadores para expansión de células madre
- Para su uso con aplicaciones MSC e iPS/ES. (Sin origen animal)
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
- Apirógenas
- Disponible como solución de sistema cerrado
- Los microportadores Corning están disponibles estériles y listos para usar en viales de 1 a 10 g. Este formato proporciona flexibilidad para seleccionar la cantidad de gránulos que se va a utilizar.
- Durante la fase madura del desarrollo del proceso y en la fabricación, sería necesario un sistema cerrado de envasado para mantener la esterilidad y facilitar la carga del biorreactor.
Especificaciones
Microportador | |
Synthemax™ II | |
Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
Aplicaciones MSC e iPS/ES | |
Estéril | |
5 g |