Learn More
Corning™ Synthemax™ II Dissolvable Microcarriers
Corning microcarriers are designed to simplify your scale-up processes.
Marca:  Corning™ 7288
Detalles adicionales : Peso : 0.08900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17233084
  • 159.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Estéril
  • Listos para su uso
  • Disponible en envases de sistemas cerrados para su uso directo con biorreactores
  • Por otra parte, los microportadores se tratan en la superficie para mejorar la fijación celular, maximizando el rendimiento y la viabilidad celular
  • Uniformidad: el material de poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense proporciona una plataforma uniforme
  • Rendimiento: los microportadores Corning se ofrecen sin tratar o con los siguientes tratamientos de superficie
  • El sustrato Corning Synthemax™ II crea una superficie sintética en los microportadores para expansión de células madre
  • Para su uso con aplicaciones MSC e iPS/ES. (Sin origen animal)
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Apirógenas
  • Disponible como solución de sistema cerrado
  • Los microportadores Corning están disponibles estériles y listos para usar en viales de 1 a 10 g. Este formato proporciona flexibilidad para seleccionar la cantidad de gránulos que se va a utilizar.
  • Durante la fase madura del desarrollo del proceso y en la fabricación, sería necesario un sistema cerrado de envasado para mantener la esterilidad y facilitar la carga del biorreactor.
Especificaciones
Especificaciones
Microportador
Synthemax™ II
Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Aplicaciones MSC e iPS/ES
Estéril
1 g