Learn More
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca: Agilent BioTek SH1M2-SN
Ver más versiones de este producto
Descripción
Incluye:
- Software de agitación, incubación y estándar Gen5
- Se incluye un cubo de filtro (a menos que se especifique lo contrario)
Usos:
- Para fluorescencia y fluorescencia basada en filtro superior, fluorescencia con resolución temporal, absorbancia de UV-Vis TR-Fret, monocromador, luminiscencia filtrada y de luz completa
Notas:
- Otros cubos de filtro y accesorios opcionales se solicitan por separado
- Controlador de gas listo; el controlador de gas se solicita por separado
- Control de temperatura: Incubación 4-Zone a 70 °C con Condensation Control
Certifications
CE marked
Especificaciones
Absorbance: 230 to 999 nm (1 nm increments) | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. | |
46.4 cm | |
18.3 in. | |
96 pocillos: 11 segundos, 384 pocillos: 22 segundos | |
0 to 4 OD | |
13 in. | |
33 cm | |
Proprietary Hybrid Technology | |
2 bombas de jeringa | |
130 W máx. | |
2.5 to 4 pM monochromators, 0.25 pM filters fluorescence, 20 amol ATP monochromator, 10 amol ATP filter luminescence, 1.2 mP fluorescence polarization, Europium 40 fM with filters, 1200 fM with monos time resolved fluorescence | |
55 lb | |
14.8 in. | |
Microplaca, Take3 Micro-volume Plates | |
Gen5 Microplate Reader and Imager Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option) | |
End Point, Kinetic, Spectral Scanning, Well Area Scanning |
±2 nm | |
0 to 20% | |
BioStack and Third Party Automation Compatible | |
Temp. máx.: de 70 °C | |
Lineal, orbital, doble orbital | |
De 5 a 1000 µl en incrementos de 1 µl | |
50/60 Hz | |
Variable bandwidth monochromator fluorescence; Monochromator absorbance; Full-light luminescence; Time resolved fluorescence | |
H1M2 | |
Lector de microplacas multimodo | |
±0.1% (CO2 and O2) | |
Absorbancia: de 230 a 999 nm, intensidad de fluorescencia: de 250 a 700 nm, polarización de fluorescencia: De 280 nm a 700 nm | |
24,95 kg | |
37.5 cm | |
Photodiode, PMT | |
Flash de xenón |