Learn More
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4672156 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
H1F
H1FG
H1M
H1M2
H1M2F
H1M2FG
H1M2G
H1MF
H1MFG
H1MG
Temperatura de la incubadora:
45 °C
Incubación 4-Zone a 45 °C
Temp. máx.: de 70 °C
Código de producto. 17227999
Marca: Agilent BioTek SH1FSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
  • Compatible con la placa multivolumétrica Take3 con 16 micromanchas de 2 μl cada una para cuantificación de ácido nucleico de bajo volumen
  • Óptica de filtro de base dicroica para ofrecer un mejor rendimiento y tecnologías de detección avanzadas, como la polarización de fluorescencia y la fluorescencia con resolución temporal
  • El módulo de filtro incluye su propia fuente de luz y un sistema de selección de longitud de onda de base dicroica de alto rendimiento
  • La opción de sistema de inyección de reactivo doble automatiza los ensayos de canal iónico y los ensayos de luminiscencia flash
  • Disponible con el software de análisis de datos Gen5: control de lector, análisis de datos avanzado y exportación flexible de Excel en un paquete de software
  • Control de temperatura: Incubación 4-ZoneTM a 45 °C con Condensation ControlTM
accesorios
  • Placa multivolumétrica Take3
  • BioStackTM: apilador de 30 o 50 placas
  • Gen5 Secure para el cumplimiento de la parte 11 de 21CFR
  • Placas de prueba de fluorescencia, luminiscencia y absorbancia
H1MFDG
  • Compatible con controlador de gas
Nota
  • Opción de dispensador de reactivos doble disponible con todos los modelos
Aplicaciones
  • Investigación académica en ciencias de la vida
  • Industria Biotech: especialmente empresas más pequeñas y nuevas empresas
  • Aplicaciones clínicas: módulo de filtro para aplicaciones nuevas de TRF, FP y luminiscencia
Certifications
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de absorbencia 230 to 999 nm (1 nm increments)
Exactitud Absorbance: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Intervalo de concentración de CO2 0 to 20%
Fondo (métrico) 47,2 cm
Compatibilidad BioStack and Third Party Automation Compatible
Fondo (imperial) 18,6 in
Temperatura de la incubadora Incubación 4-Zone a 45 °C
Velocidad de medición 11 sec. (96 wells), 22 sec. (384 wells)
Agitación Lineal, orbital, doble orbital
Intervalo dinámico 0 to 4 OD
Volumen de dispensación 5 to 1000 μL, 1 μL increments
Altura (imperial) 12,9 in
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (métrico) 32,8 cm
Incluye Fluorescencia dicroica/filtro; polarización de fluorescencia; fluorescencia con resolución temporal; luminiscencia filtrada
Tecnología de medición Proprietary Hybrid Technology
Modelo H1F
No. of Dispensers 2 bombas de jeringa
Tipo de producto Lector de microplacas multimodo
Consumo de energía 130 W máx.
Resolución ±0.1% (CO2 and O2)
Sensibilidad 2.5 to 4 pM monochromators, 0.25 pM filters fluorescence, 20 amol ATP monochromator, 10 amol ATP filter luminescence, 1.2 mP fluorescence polarization, Europium 40 fM with filters, 1200 fM with monos time resolved fluorescence
Intervalo de longitud de onda Fluorescence Intensity Monochromator: 250 to 700 nm (900 nm option), Fluorescence Polarization: 280 to 700 nm (850 nm option)
Peso (imperial) 50 lb
Peso (métrico) 22,5 kg
Anchura (imperial) 15,4 in
Anchura (métrico) 39,1 cm
Tipos de placas 6- to 384-well Plates, Take3 Micro-volume Plates
Tipo de detector Photodiode, PMT
Software Type Gen5 Microplate Reader and Imager Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Fuente de luz Flash de xenón
Reading Options End Point, Kinetic, Spectral Scanning, Well Area Scanning