Learn More
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1
GREENER_CHOICE
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca:  Agilent BioTek SH1M2FG-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17228069
  • en la oferta / 1 unidad
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Incluye:
  • Software de agitación, incubación y estándar Gen5
  • Se incluye un cubo de filtro (a menos que se especifique lo contrario)
Usos:
  • Para fluorescencia y fluorescencia basada en filtro superior, fluorescencia con resolución temporal, absorbancia de UV-Vis TR-Fret, monocromador, luminiscencia filtrada y de luz completa
Notas:
  • Otros cubos de filtro y accesorios opcionales se solicitan por separado
  • Controlador de gas listo; el controlador de gas se solicita por separado
  • Control de temperatura: Incubación 4-Zone a 70 °C con Condensation Control
Certifications
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1 > Fluorescencia de filtro/dicroico, polarización de fluorescencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, luminiscencia filtrada, configuraciones de gas