Learn More
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1
GREENER_CHOICE
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca:  Agilent BioTek SH1MG-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17228009
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Totalmente basado en monocromador con arquitectura de rejilla de cuatro cuadrantes
  • Compatible con la placa de microvolumen Take3: dieciséis micromanchas de 2 μl para mediciones de ADN/ARN de bajo volumen de 260 nm
  • Los sistemas de detección de fluorescencia (superior e inferior), absorbancia (UV-visible), TRF y luminiscencia de alto rendimiento se adaptan a todas las aplicaciones de microplacas de investigación en ciencias de la vida
  • El ajuste de altura Z automatizado se adapta a alturas variables de microplacas y niveles de líquido con una resolución de 100 μm
  • El dispensador de reactivos doble opcional se puede utilizar para ensayos que requieren una sincronización precisa
  • Viene con el software Gen5: control de lector, análisis de datos avanzado y exportación flexible de Excel en un paquete de software
  • Se adapta a microplacas de 1 a 384 pocillos
  • Automatización: Sí
  • Control de temperatura: Incubación 4-ZoneTM a 45 °C con Condensation ControlTM
H1MG y H1MDG
  • Compatible con controladores de gas
  • El módulo de gas debe adquirirse por separado (BT1210007 o BT12310008)
Certifications
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1 > Sin dispensador de reactivos doble