Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de interfaz de GC-MS Swap-IT™
Realice cambios de columna de forma rápida y sencilla. Utilice este sistema de interfaz GC-MS para cambiar las columnas capilares sin necesidad de ventilar el espectrómetro de masas (MS).
464.00€ - 874.00€
Productos 6
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15237508
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-791
GC-MS ISQ, GC-MS/MS TSQ 8000 Interfaz, tuercas, gránulos y accesorios Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10702327
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-794
Instrumentos para GC-MS Agilent Interfaz, tuercas, gránulos y accesorios Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10230435
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-790
DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS solamente Interfaz, tuercas, gránulos y accesorios Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10075924
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-792
DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS solamente Solamente interfaz SWAP-IT Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10270005
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-796
Instrumentos para GC-MS Agilent Solamente interfaz SWAP-IT Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15247508
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-793
ISQ GC-MS, TSQ 8000 GC-MS Systems Only Solamente interfaz SWAP-IT Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Realice cambios de columna de forma rápida y sencilla. El sistema de interfaz GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™ es una potente herramienta que permite realizar cambios en las columnas capilares sin necesidad de ventilar el espectrómetro de masas (MS). Utiliza un capilar de transferencia de acero inoxidable especialmente desactivado y robusto como interfaz entre la columna analítica y el detector MS. El pequeño diámetro interior del capilar de transferencia garantiza una exposición mínima al aire y al agua cuando se desconecta la columna analítica. No se requiere una purga de helio. Las conexiones apretadas con los dedos lo hacen rápido y fácil sin necesidad de herramientas.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistema de interfaz de GC-MS Swap-IT™