Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de interfaz de GC-MS Swap-IT™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice cambios de columna de forma rápida y sencilla. Utilice este sistema de interfaz GC-MS para cambiar las columnas capilares sin necesidad de ventilar el espectrómetro de masas (MS).
Realice cambios de columna de forma rápida y sencilla. El sistema de interfaz GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™ es una potente herramienta que permite realizar cambios en las columnas capilares sin necesidad de ventilar el espectrómetro de masas (MS). Utiliza un capilar de transferencia de acero inoxidable especialmente desactivado y robusto como interfaz entre la columna analítica y el detector MS. El pequeño diámetro interior del capilar de transferencia garantiza una exposición mínima al aire y al agua cuando se desconecta la columna analítica. No se requiere una purga de helio. Las conexiones apretadas con los dedos lo hacen rápido y fácil sin necesidad de herramientas.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | 3-Port SilFlow MCD |
| Descripción | Unidad de interfaz SWAP-IT GC-MS |
| Incluye | Solamente interfaz SWAP-IT |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos para GC-MS Agilent |