Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
46.80€ - 418.00€
Especificaciones
Los recipientes Specification Certified, GC/MS Tested
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal™
Color Clear
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca N.° por paquete Código de barras Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° por paquete Código de barras Precio Cantidad y disponibilidad  
15182699
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-P105
5 placas Sin código de barras
46.80€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
16562050
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-P105B
5 placas Incluye código de barras
53.15€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15192699
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-P135
50 placas Sin código de barras
388.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
16419405
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-P135B
50 Plates Incluye código de barras
418.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Specification Certified, GC/MS Tested
Webseal™
Polipropileno
De 50 to 1900 μl
Sin revestimiento
En forma de V
8 x 12
Clear
96
No estéril
2000 μl
-80°C to 121°C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis