Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Tienda Thermo Scientific ProductosDescrizione
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents, and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
- El formato SBS y el código de barras permiten el inventario automático en el muestreador automático Vanquish
- Supervise y gestione un inventario de hasta 9 placas de pocillos profundos o 20 de pocillos poco profundos (15 mm de altura) en el cargador Vanquish con tres posiciones adicionales en el muestreador automático Vanquish, para un máximo de 8832 muestras
- Gestione por completo el inventario mediante la lectura de códigos de barras con detección de vacío y verificación de placa de pocillos
- También es posible automatizar los flujos de trabajo con la lectura de códigos de barras
Los códigos de barras indican una identificación de placa de pocillos y la orientación lateral correcta de la placa para garantizar la posición correcta en la unidad de cargador y muestreador automático Vanquish al cargar y ejecutar la secuencia analítica. Las placas no pueden aceptarse con una orientación equivocada.
Specifica
Specifica
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Los recipientes | Specification Certified, GC/MS Tested |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Línea de productos | Webseal |
| Color | Clear |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 50 to 1900 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.