Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
67.10€
Especificaciones
matriz, red, conjunto 16 x 24
Línea de productos Webseal™
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
15122709
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-P107
5 placas
67.10€
paquete de 5
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
16 x 24
Clear
384
No estéril
En forma de V
Mid-well
Webseal™
Polipropileno
De 5 to 240 μl
252 μl
22 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis