Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Código de producto. 15122709
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
15122709 5 placas paquete de 5
1 options
Código de producto. 15122709 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P107
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Mid-well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents and polar solvents.
These 384-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 1.
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
C17
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes Specification Certified, GC/MS Tested
matriz, red, conjunto 16 x 24
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 5 to 240 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 252 μl
Forma del pocillo En forma de V
N.° por paquete 5 placas
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 22 mm
Plate Size Mid-well