Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts for 2 mL Vials, Level 3 High Performance Applications
Use Level 3 SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts in 2 mL vials when analyzing small sample sizes containing analytes that strongly adsorb on a glass surface or are sensitive to sample pH changes.
53.90€ - 470.00€
Especificaciones
Material Vidrio transparente
Línea de productos SureSTART nivel 3
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo Inserto de vidrio de grado GOLD para viales de 2 ml, nivel 3
Para utilizar con (equipo) Vials (Level 3, 2 mL)
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Estilo de la base Volumen total (métrico) Tamaño de la abertura (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de la base Volumen total (métrico) Tamaño de la abertura (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17393973
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6PME02CG
Cónicos 0,2 mL 6 mm 31 mm
470.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17895224
Ver documentos
Thermo Scientific™
6PCV8-02C1G
Cónicos 0.2 mL 8 mm 32 mm
53.90€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17885224
Ver documentos
Thermo Scientific™
6PCV8-03R1G
Round 0.3 mL 8 mm 32 mm
87.15€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio transparente
Certificación de especificación
Vials (Level 3, 2 mL)
SureSTART nivel 3
Inserto de vidrio de grado GOLD para viales de 2 ml, nivel 3
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts for 2 mL Vials, Level 3 High Performance Applications