Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts for 2 mL HPLC & GC Vials, Level 3
Código de producto. 17393973 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de la base:
Cónicos
Redondo
Volumen total (métrico):
0,2 mL
0,2 mL
0,3 mL
Altura (métrico):
31 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de la base Volumen total (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17393973 Cónicos 0,2 mL 31 mm paquete de 1000
17895224 Cónicos 0,2 mL 32 mm paquete de 100
17885224 Redondo 0,3 mL 32 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17393973 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PME02CG
En stock
For high-performance LC-MS and GC-MS analyses of polar or pH-sensitive analytes, use SureSTART GOLD-Grade Glass Inserts (Level 3) for 2 mL HPLC and GC Vials.
Choose Thermo Scientific SureSTART GOLD-Grade Glass Inserts (Level 3) with 2 mL vials when analyzing small sample sizes (2 mL samples) containing analytes such as polar compounds that strongly adsorb on a glass surface or are sensitive to sample pH changes. Our Level 3 inserts are made of low-adsorption GOLD-grade glass and offer:
  • Highest glass purity available
  • Lowest possible surface activity
  • Ultra-low adsorption and pH shift for ultra trace analysis
  • Compatibility with 2 mL screw, snap, and crimp vials
Level 3 vials are designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for your most demanding analyses. They are Specification Certified to ensure their physical dimensions and autosampler compatibility. Buy in bulk for greater savings.
Características
Utilice el inserto de grado GOLD con
  • Viales y tapones de rosca Thermo Scientific de 2 ml/9 mm
  • Viales y tapones de rosca y a presión Thermo Scientific de 2 ml/11 mm
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Micro Sampling
Tipo de inserto Inserts for HPLC and GC Vials
Tipo de empaquetado 1 Pack of 1000
Tamaño de la abertura (métrico) 6 mm
Volumen residual (métrico) 4 μL
Estilo de la base Cónicos
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0,2 mL
Cantidad 1000
Volume (Metric) Usable 0,15 mL
Para utilizar con (equipo) 2 mL Vials
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 31 mm
Tipo de producto Inserto de vidrio de grado GOLD para viales de 2 ml, nivel 3