Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 40 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 40 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ASV40EPA-1
59.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17855204
  • 60.25€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Clear Glass
0.8 mL
SureSTART nivel 2
95 mm
Screw Thread Vial
38 mL
24 mm
Base plana
40 mL
EPA Certified
No
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 40 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications >