Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados para HPLC y GC SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17855194 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Gris
Material:
Vidrio transparente
Vidrio ámbar
Tipo de tapón:
Rosca (AVCS™), nivel 3
Tapa de rosca, parte superior abierta
Tapón de rosca, nivel 3
Septo:
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17855194
Marca: Thermo Scientific™ 6PCK176W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación para HPLC y GC Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3.
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación para HPLC y GC Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3. Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta con puntos de marcado en vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
HPLC and GC Certified (Kits only)
For chromatographic analysis
• Tested and certified for up to 15 critical physical specifications to prevent technical /performance issues.
• Tested and certified using GC/FIS LC/UV to ensure that there are no residual manufacturing agents present in the vial that could generate spurious chromatographic peaks and interfere with your results.
• A certificate is provided with each kit.
SureStop Vials & Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps:
This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Gris
Color (sello) White/Red
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material Vidrio ámbar
Septo Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Incluye 100 viales y tapones
Tamaño de la abertura (métrico) 9 mm
Dureza 45 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapa de rosca, parte superior abierta
Altura (métrico) 32 mm
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad HPLC and GC Certified
Tipo HPLC and GC Certified Vial and Cap Kit, Level 3
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 9 mm
Tipo de vial 2 mL Short Thread Screw Glass Vial, Level 3