Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, Level 2 High-Throughput Applications
Replace your worn-out septa with Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Level 2). Select Level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
58.30€ - 82.65€
Especificaciones
Septo Silicone/PTFE
Dureza 50 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Tipo Septos
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Material Grosor (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Material Grosor (métrico) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
18294584
Ver documentos
Thermo Scientific™
6A20ST20
Crema, beige PTFE, silicona 1,5 mm 19,5 mm
58.30€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17885214
Ver documentos
Thermo Scientific™
6A24ST26
Transparente Silicona 2,6 mm 22 mm
82.65€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Silicone/PTFE
50 shore
SureSTART nivel 2
Septos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, Level 2 High-Throughput Applications