Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa, Level 2 High-Throughput Applications
Código de producto. 18294584 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Crema, beige, Beige
Transparente, Beige
Material:
PTFE, silicona, Silicone
Silicona, PTFE
Grosor (métrico):
1,5 mm
2,6 mm
Diámetro exterior (imperial):
19,5 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
18294584 Crema, beige, Beige PTFE, silicona, Silicone 1,5 mm 19,5 mm paquete de 100
17885214 Transparente, Beige Silicona, PTFE 2,6 mm 22 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18294584 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6A20ST20
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Replace your worn-out septa with Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Level 2). Select Level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Replace your worn-out septa with Thermo Scientific™ SureSTART™ Septa (Level 2). Select Level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key. Choose our all-purpose silicone/PTFE septa manufactured with a shore value of 50 to reduce autosampler needle issues.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
  • PTFE - Ideal for temperatures -200 - 250°C and highest solvent stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Crema, beige, Beige
Diámetro exterior (imperial) 19,5 mm
Material PTFE, silicona, Silicone
Precortados No
Esterilidad No estéril
Desechables Single-use
Septo Silicone/PTFE
Tipo de empaquetado 1 pack of 100
Dureza 50 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,5 mm
Tamaño del tapón 20-400 Screw Thread Caps
Para utilizar con (equipo) 20-400 Screw thread caps
Septa Size (Metric) 19.5 mm
ACT Label No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Specification Certified
Tipo de producto Septos