Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 250 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are low mounting with ejection forces less than 3 kg.
30.85€ - 74.20€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 250 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 2,01 in |
Longitud (métrico) | 51,3 mm |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16611923
|
Labcon™
1067-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | Recarga | No estéril |
37.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16621923
|
Labcon™
1067-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | Gradilla, 96 | No estéril |
72.50€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16631923
|
Labcon™
1067-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Conformidad CE IVD | Gradilla, 96 | Estéril |
74.20€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17517836
|
Labcon™
1067-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | En bolsa | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Especificaciones
250 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
51,3 mm | |
Punta UltraFine, graduada | |
Micropipetas de estilo Rainin™ LTS de 250 μl | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
2,01 in | |
Manejo de líquidos | |
Sí | |
Sí | |
10, 50, 100, 200 μl |