Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 250 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are low mounting with ejection forces less than 3 kg.
Marca: Labcon™ 1067-800-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.30160kg
Descripción
- Retención de líquidos ultrabaja
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
250 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
51,3 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
En bolsa | |
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja | |
Micropipetas de estilo Rainin™ LTS de 250 μl | |
SuperSlik™ | |
10, 50, 100, 200 μl |
Sin filtro | |
Transparente | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manejo de líquidos | |
Punta UltraFine, graduada | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |