Learn More
Invitrogen™ Sistema de RT-PCR SuperScript™ IV de un paso
Permite una RT-PCR más rápida y mejor.
Marca:  Invitrogen™ 12595025
425.60 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15895891
  • 461.00€ / 25 reacciones
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Includes:
  • SuperScript IV RT Mix, 12.5µL
  • 2X Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625µL
  • Nuclease-free water, 1.25mL
Descripción
Descripción
The Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR System, available with or without ezDNase, combines the high processivity of SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) with the high-fidelity of Platinum SuperFi DNA Polymerase to provide unmatched one-step RT-PCR performance. With this convenient one-step formulation plus gene-specific primers, you can perform both cDNA synthesis from total RNA or mRNA and PCR amplification in a single tube.
El sistema de RT-PCR Invitrogen™ SuperScript™ IV One Step con ezDNase combina la transcriptasa inversa (RT) Invitrogen™ Supercript™ IV de alta procesividad y la polimerasa de ADN Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ de alta fidelidad para proporcionar un rendimiento de RT-PCR de un paso sin precedentes. Con esta práctica formulación en un solo paso, puede realizar tanto la síntesis de ADNc a partir de ARN total o ARNm como la amplificación de PCR en un solo tubo, utilizando cebadores específicos de genes.
  • Mecanismo de activación bifásico de inicio en caliente para una alta especificidad, rendimiento y configuración a temperatura ambiente
  • Rendimiento superior con sensibilidad de hasta 0,01 pg de ARN, longitud objetivo de hasta 13,8 kb y el protocolo RT-PCR de un paso más rápido.
  • Detección fiable de objetivos incluso con muestras de ARN de pureza subóptima.
  • Eliminación rápida y sencilla de la gADN para una precisión y confianza superiores en sus resultados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2817896 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12595025
Número de lote2793326 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12595025
Número de lote2803091 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12595025
Número de lote2816649 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12595025
Número de lote2823286 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12595025
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.
    Promo Code: 24117
    Expires2025-08-24
    Days
    2
    Hours
    20
    Minutes
    20
    Seconds
    29
Título del producto
Invitrogen™ Sistema de RT-PCR SuperScript™ IV de un paso > 25 reacciones