Learn More
Cytiva Columnas Superose™ 6 Increase
Cromatografía de exclusión por tamaños de alta resolución para el estudio de complejos y proteínas grandes. Las columnas de aumento Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 ofrecen una alta calidad en la cromatografía de exclusión por tamaños (SEC).
Marca:  Cytiva 29091598
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15303234
  • 3012.00€ / cada uno
Descripción
6 columnas preempaquetadas Increase Superose™ ofrecen calidad y alta resolución en la cromatografía de exclusión por tamaños (SEC) — incluso para agregados y proteínas grandes.
Aumento del rendimiento
  • Mayor resolución que las 6 columnas Superose tradicionales
  • Amplio rango de fraccionamiento (Mr de 5.000 a 5.000.000)
  • Resiste la limpieza a alto pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Superose 6 aumento 3,2/300
300 mm
Vidrio de borosilicato
435 psi
8,6 μm
De 4° a 30° en etanol al 20 %
3,2mm
0,04 l/min
Agarosa entrecruzada
De 3 a 12
Frita de titanio
Gel Filtration Column
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Columnas Superose™ 6 Increase > Superose 6 Increase 3.2/300