Learn More
Cytiva Columnas Superose™ 6 Increase
Código de producto. p-4933428 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2mm
5 mm
10mm
Altura (métrico):
150 mm
300mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15377653
Marca: Cytiva 29091596
Cromatografía de exclusión por tamaños de alta resolución para el estudio de complejos y proteínas grandes. Las columnas de aumento Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 ofrecen una alta calidad en la cromatografía de exclusión por tamaños (SEC).
Las columnas preempaquetadas Increase Superose™ 6 ofrecen calidad y alta resolución en la cromatografía de exclusión por tamaños (SEC), incluso para agregados y proteínas grandes.
Aumento del rendimiento
  • Mayor resolución que las columnas Superose 6 tradicionales
  • Amplio rango de fraccionamiento (Mr de 5.000 a 5.000.000)
  • Resiste la limpieza de pH alto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Superose 6 aumento 10/300 GL
Diámetro interior (métrico) 10mm
Altura (métrico) 300mm
Caudal 0,5 ml/min
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de ligando Agarosa entrecruzada
Presión máxima 435 psi
Intervalo de pH De 3 a 12
Tamaño de partículas 8,6 μm
Tipo de soporte Filtro de polietileno (PE)
Contenido y almacenamiento De 4° a 30° en etanol al 20 %
Tipo de columna Gel Filtration Column
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superose 6 Increase 10/300 GL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol