Learn More
SuperNuclease Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (026), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA543096
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17799643
  • 450.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-04-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Specificity: SuperNuclease (Recombinant Serratia marcescens Endonuclease)
SuperNuclease Recombinant Monoclonal antibody specifically detects SuperNuclease in Bacteria samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
SuperNuclease
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Rabbit
Protein A
RUO
Bacteria
Antibody
IgG
ELISA
026
Unconjugated
DNA endonuclease; RNA endonuclease
SuperNuclease (Recombinant Serratia marcescens Endonuclease)
100 μL
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles