missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SuperNuclease Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (026), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
256.00€ - 512.00€
Especificaciones
Antígeno | SuperNuclease |
---|---|
Clon | 026 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | ELISA |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17799793
|
Invitrogen
MA543451 |
50 μL |
256.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17799643
|
Invitrogen
MA543096 |
100 μL |
512.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Specificity: SuperNuclease (Recombinant Serratia marcescens Endonuclease)
SuperNuclease is a genetically-engineered endonuclease. It is a nonspecific nuclease with high activity, capable of completely digesting RNA and DNA (single-stranded, double-stranded, linear, circular and supercoiled forms, that no fewer than five phosphate residues) into 5'-monophosphate-terminated oligonucleotides of 3-5 bases in length. SuperNuclease can be removed by various purification methods.Especificaciones
SuperNuclease | |
1 mg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with no preservative | |
SuperNuclease (Recombinant Serratia marcescens Endonuclease) | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
026 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Bacteria | |
DNA endonuclease; RNA endonuclease | |
IgG | |
Protein A | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
SuperNuclease Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (026), Invitrogen™