Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™
Con graduaciones laterales y superficie de escritura mate
Marca:  Labcon 3012-876-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17446763
  • 37.90€ / paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Descripción
  • Tubos de microcentrífugas
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Alta centrifugación
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Tapón a presión
Esterilizable en autoclave
Morado
Centrifugación
De -80 °C a 121 °C
No estéril
Cónicos
0,1 mL
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
1,5 mL
Resina de polipropileno
500
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Sí
RCF 20.000
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™ > Capacidad:1,5 ml; tapón a presión; color:Morado