Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7193990
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Ámbar
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
1,7 mL
2,0 mL
2,0 ml
Estilo de tapón:
Tapones acoplados
Tapones conectados extra grandes
Tapón a presión
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Color Capacidad (métrico) Estilo de tapón unitSize
16614012 Natural 0,5 ml Tapones acoplados paquete de 1000
16624002 Transparente 1,5 ml Tapones conectados extra grandes paquete de 500
16644012 Natural 1,7 mL Tapones acoplados paquete de 500
16654012 Natural 2,0 ml Tapones acoplados paquete de 500
16664012 Surtido 2,0 ml Tapones acoplados paquete de 500
17416763 Amarillo 1,5 ml Tapón a presión paquete de 500
17426763 Naranja 1,5 ml Tapón a presión paquete de 500
17436763 Rojo 1,5 ml Tapón a presión paquete de 500
17446763 Morado 1,5 ml Tapón a presión paquete de 500
17456763 Azul 1,5 ml Tapón a presión paquete de 500
17466763 Verde 1,5 ml Tapón a presión paquete de 500
17476763 Surtido 1,5 ml Tapón a presión paquete de 500
17486763 Ámbar 2,0 mL Tapón a presión paquete de 500
17496763 Amarillo 2,0 mL Tapón a presión paquete de 500
17406773 Naranja 2,0 mL Tapón a presión paquete de 500
17416773 Rojo 2,0 mL Tapón a presión paquete de 500
17426773 Morado 2,0 mL Tapón a presión paquete de 500
17436773 Azul 2,0 mL Tapón a presión paquete de 500
17446773 Verde 2,0 mL Tapón a presión paquete de 500
19 options
Código de producto. 16614012
Marca: Labcon 30228000009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con graduaciones laterales y superficie de escritura mate
  • Tubos de microcentrífugas
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Alta centrifugación
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Estilo de tapón Tapones acoplados
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 1000/bolsa resellable y 10 bolsas/caja
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad No estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga SuperClear
Graduated Sí
RCF máx. RCF 35.000