Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™
Con graduaciones laterales y superficie de escritura mate
Marca: Labcon 3046-877-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubos de microcentrífugas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Alta centrifugación
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Tapón a presión | |
Esterilizable en autoclave | |
Azul | |
Centrifugación | |
De -80 °C a 121 °C | |
No estéril | |
Cónicos | |
0,1 mL |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
2,0 mL | |
Resina de polipropileno | |
500 | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Sí | |
RCF 20.000 |
Título del producto
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™ > Capacidad:2,0 ml; tapón a presión; color:Azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido