Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™
GREENER_CHOICE
Con graduaciones laterales y superficie de escritura mate
Marca:  Labcon 3046-879-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16664012
  • 63.40€ / paquete de 500
Solo quedan null
En stock
Edge
Descripción
  • Tubos de microcentrífugas
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Alta centrifugación
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Tapones acoplados
Esterilizable en autoclave
Surtido
Centrifugación
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Tubos de microcentrífuga SuperClear™
20.000 RCF
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
2,0 ml
Resina de polipropileno
500/bolsa resellable y 10 bolsas/caja
No estéril
Sí
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™ > 2,0 ml, tapones incluidos, colores variados