Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca independientes de 2,0 ml SuperClear™
GREENER_CHOICE
Freestanding tubes with molded graduations and labeling spot.
Marca:  Labcon 3621-870-000-9
319.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24328" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16664112
  • 336.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
  • Tubos independientes
  • Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20 000 x G
  • Congelable a -80 °C; esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Esterilizable en autoclave
Natural
Centrifugación
2,0 ml
No estéril
Sí
RCF 20.000
Con tapones en bolsas separadas
2,0 ml
Resina de polipropileno
500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete; 10 paquetes/caja
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Tubos de microcentrífuga SuperClear™
Screw Cap
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca independientes de 2,0 ml SuperClear™ > 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas por paquete/10 paquetes por caja; tapón de rosca