Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca independientes de 2,0 ml SuperClear™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7194077
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca
Tapón incluido
Envase:
50 tubos/bolsa; 10 bolsas/paquete; 10 paquetes/caja
500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete; 10 paquetes/caja
500 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Tipo de tapón Envase unitSize
16654112 No incluido 500 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja paquete de 500
16664112 Tapón de rosca 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete; 10 paquetes/caja paquete de 500
16674112 Tapón incluido 50 tubos/bolsa; 10 bolsas/paquete; 10 paquetes/caja paquete de 500
3 options
Código de producto. 16654112
Marca: Labcon 36208700009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Freestanding tubes with molded graduations and labeling spot.
  • Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
  • Tubos independientes
  • Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20 000 x G
  • Congelable a -80 °C; esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Descripción Sin tapones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2,0 ml
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 500 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja
Volumen (métrico) 2,0 ml
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad No estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga SuperClear
Graduated Sí
Tipo de tapón No incluido
RCF máx. RCF 20.000