Learn More
Ácido sulfúrico, 1 N, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
La solución volumétrica de alta calidad está lista para su uso en laboratorios y aplicaciones industriales especializadas.
77.00€ - 239.00€
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 98.07 |
Número MDL | MFCD00064589 |
Clave InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
PubChem CID | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nombre IUPAC | ácido sulfúrico |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10036090
|
JT Baker
7102.1000 |
1 l | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
77.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10792612
|
JT Baker
7102.9010 |
10L. | Cubo de polietileno |
239.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Estandarizado potenciométricamente frente a NIST SRM 351, carbonato de sodio
- La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
- Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
- Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
ácido sulfúrico |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Especificaciones
Sulfuric acid | |
7664-93-9 | |
de 100 °C | |
1g/cm3 a 20 °C | |
Inodoro | |
Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate | |
H2O4S | |
Líquido | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
BAKER ANALYZED™ |
Incolora | |
de 0 °C | |
0,5 mol/l | |
Máx. 0,3 ppm | |
1,100 hPa (50 °C) | |
1N | |
1 mPas a 20 °C | |
MFCD00064589 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
ácido sulfúrico | |
1118 | |
98.08g/mol |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ácido sulfúrico, 1 N, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™