Learn More
Ácido sulfúrico, 1 N, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10792612 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
10L.
Envase:
Cubo de polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792612 10L. Cubo de polietileno 10 litros
10036090 1 l Polietileno de alta densidad (HPDE) 1 litro
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10792612
Marca: JT Baker 7102.9010
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
La solución volumétrica de alta calidad está lista para su uso en laboratorios y aplicaciones industriales especializadas.
  • Estandarizado potenciométricamente frente a NIST SRM 351, carbonato de sodio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Chemical Identifiers
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color Incolora
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 0,5 mol/l
Densidad 1g/cm3 a 20 °C
Metales pesados (como Pb) Máx. 0,3 ppm
Olor Inodoro
Envase Cubo de polietileno
Presión de vapor 1,100 hPa (50 °C)
Notas de grado de pureza Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
Normalidad 1N
Cantidad 10L.
Viscosidad 1 mPas a 20 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Grado BAKER ANALYZED