Learn More
Thermo Scientific™ Resina de acoplamiento SulfoLink™
Inmovilice covalentemente los péptidos cisteína o proteínas (ligandos sulfhidrilo) para la purificación por afinidad utilizando partículas y columnas de agarosa activadas con yodoacetil.
Marca: Thermo Scientific™ 20404
2213.44 EUR hasta el 2025-06-21
Use el código promocional "24112" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Descripción
La resina de acoplamiento Thermo Scientific™ SulfoLink es yodoacetil activado para la inmovilización covalente de péptidos o proteínas que contienen sulfhidrilo para purificación por afinidad.
La resina de acoplamiento SulfoLink es agarosa granulada al 6%, entrecruzada y porosa que ha sido activada con grupos iodoacetil. Cuando se incuban con una solución de péptidos o proteínas conteniendo residuos de cisteína reducida, los grupos iodoacetil reaccionan específica y eficientemente con los sulfhidrilos (-SH) expuestos para formar uniones de tioéter covalentes e irreversibles que acoplan el péptido o la proteína a la resina de forma permanente. El resultado es una resina de afinidad hecha a medida para la purificación de anticuerpos, antígenos y otras moléculas de interés.Los kits de inmovilización SulfoLink completos están disponibles para péptidos y proteínas. Cada kit contiene todos los reactivos necesarios para preparar la muestra de péptidos o proteínas correspondiente y cinco columnas con 2 ml de resina SulfoLink cada una; se pueden utilizar en formato de flujo por gravedad o de centrífuga para reacciones de acoplamiento eficaces y múltiples ciclos de purificación por afinidad. También hay disponible un kit de prueba de una columna para utilizar con péptidos o proteínas, además de la posibilidad de adquirir por separado la resina de acoplamiento SulfoLink.
Características destacadas:
Conjugación específica a través de grupos sulfhidrilo (-SH): los grupos de yodoacetil reaccionan específicamente con sulfhidrilos para formar enlaces de tioéter irreversibles
Kits separados optimizados para péptidos o proteínas: los kits incluyen reactivos optimizados para la preparación de muestras de péptidos o proteínas para una inmovilización eficaz
Rápido: las columnas de centrifugación aumentan la velocidad del protocolo; preparan y acoplan muestras en periodos de 2 horas (péptidos) a 3,5 horas (proteínas)
Condiciones de acoplamiento flexibles: utilizan tampones acuosos de pH 7,5 a 9,0, disolvente orgánico (por ejemplo, DMSO al 20 %) o desnaturalizante (guanidina·HCl), según sea necesario para la solubilidad de proteínas o péptidos durante la reacción de acoplamiento
Instrucciones fáciles de seguir: protocolos optimizados para la preparación de muestras, la inmovilización y la purificación por afinidad
Alta capacidad: inmoviliza de 1 a 2 mg de péptido o de 2 a 20 mg de proteína por columna de 2 ml de resina de acoplamiento SulfoLink
Incluye:
Cada kit contiene columnas de resina SulfoLink (2 ml), reactivos de preparación de péptidos o proteínas (por ejemplo, agente reductor), tampón de acoplamiento, solución de lavado, solución de L-cisteína (para enfriamiento) y columnas de desalado (kit de proteínas solamente)
Recomendada para:
Inmovilizar péptidos que tengan residuos de cisteína terminal para purificar anticuerpos generados contra inmunógenos de péptidos preparados por una conjugación de maleimida; Inmovilizar anticuerpos de forma orientada a través de una región sulfhidrilos bisagra para garantizar que la purificación por afinidad de antígenos no se va a impedir estéricamente en los sitios de unión
Especificaciones
Tras su recepción, almacenar el producto en lugar oscuro a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
250 ml | |
Haloacetil | |
Frasco |
SulfoLink™ | |
Resina | |
1 mg de péptido o 10 mg de anticuerpo por ml de resina | |
Afinidad, resina de agarosa |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL405926 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 20404 |
ZI402986 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 20404 |
ZE383012 | Certificado de análisis | 22/05/2024 | 20404 |
SPECS | Certificado de análisis | 22/05/2024 | 20404 |
YK371381 | Certificado de análisis | 07/12/2023 | 20404 |