Learn More
Thermo Scientific™ Resina de acoplamiento SulfoLink™
Código de producto. p-4531509 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 mL
250 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10485505 10 ml 10 ml
11896774 50 mL 50 ml
11796406 250 ml 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10485505 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20401
Inmovilice covalentemente los péptidos cisteína o proteínas (ligandos sulfhidrilo) para la purificación por afinidad utilizando partículas y columnas de agarosa activadas con yodoacetil.
La resina de acoplamiento Thermo Scientific™ SulfoLink es yodoacetil activado para la inmovilización covalente de péptidos o proteínas que contienen sulfhidrilo para purificación por afinidad.
La resina de acoplamiento SulfoLink es agarosa granulada al 6%, entrecruzada y porosa que ha sido activada con grupos iodoacetil. Cuando se incuban con una solución de péptidos o proteínas conteniendo residuos de cisteína reducida, los grupos iodoacetil reaccionan específica y eficientemente con los sulfhidrilos (-SH) expuestos para formar uniones de tioéter covalentes e irreversibles que acoplan el péptido o la proteína a la resina de forma permanente. El resultado es una resina de afinidad hecha a medida para la purificación de anticuerpos, antígenos y otras moléculas de interés.
Los kits de inmovilización SulfoLink completos están disponibles para péptidos y proteínas. Cada kit contiene todos los reactivos necesarios para preparar la muestra de péptidos o proteínas correspondiente y cinco columnas con 2 ml de resina SulfoLink cada una; se pueden utilizar en formato de flujo por gravedad o de centrífuga para reacciones de acoplamiento eficaces y múltiples ciclos de purificación por afinidad. También hay disponible un kit de prueba de una columna para utilizar con péptidos o proteínas, además de la posibilidad de adquirir por separado la resina de acoplamiento SulfoLink.
Características destacadas:
  • Conjugación específica a través de grupos sulfhidrilo (-SH): los grupos de yodoacetil reaccionan específicamente con sulfhidrilos para formar enlaces de tioéter irreversibles
  • Kits separados optimizados para péptidos o proteínas: los kits incluyen reactivos optimizados para la preparación de muestras de péptidos o proteínas para una inmovilización eficaz
  • Rápido: las columnas de centrifugación aumentan la velocidad del protocolo; preparan y acoplan muestras en periodos de 2 horas (péptidos) a 3,5 horas (proteínas)
  • Condiciones de acoplamiento flexibles: utilizan tampones acuosos de pH 7,5 a 9,0, disolvente orgánico (por ejemplo, DMSO al 20 %) o desnaturalizante (guanidina·HCl), según sea necesario para la solubilidad de proteínas o péptidos durante la reacción de acoplamiento
  • Instrucciones fáciles de seguir: protocolos optimizados para la preparación de muestras, la inmovilización y la purificación por afinidad
  • Alta capacidad: inmoviliza de 1 a 2 mg de péptido o de 2 a 20 mg de proteína por columna de 2 ml de resina de acoplamiento SulfoLink
Incluye:
Cada kit contiene columnas de resina SulfoLink (2 ml), reactivos de preparación de péptidos o proteínas (por ejemplo, agente reductor), tampón de acoplamiento, solución de lavado, solución de L-cisteína (para enfriamiento) y columnas de desalado (kit de proteínas solamente)
Recomendada para:
Inmovilizar péptidos que tengan residuos de cisteína terminal para purificar anticuerpos generados contra inmunógenos de péptidos preparados por una conjugación de maleimida; Inmovilizar anticuerpos de forma orientada a través de una región sulfhidrilos bisagra para garantizar que la purificación por afinidad de antígenos no se va a impedir estéricamente en los sitios de unión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto en lugar oscuro a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos SulfoLink
Cantidad 10 ml
Tipo Resina
Fase estacionaria Haloacetil
Suficiente para 1 mg de péptido o 10 mg de anticuerpo por ml de resina
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa