Learn More
Abnova™ SUGT1 Recombinant Protein Código de producto.: 16175832
Abnova™ SUGT1 Recombinant Protein
Código de producto. 16175832
25 μg, 25 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16175832
Marca: Abnova™ H00010910P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH00911
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10910
Peso molecular 62.37
Nombre SUGT1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MAAAAAGTATSQRFFQSFSDALIDEDPQAALEELTKALEQKPDDAQYYCQRAYCHILLGNYCVAVADARKSLELNPNNSTAMLRKGICEYHEKNYAAALETFTEGQKLDSADANFSVWIKRCQEAQNGSESEVWTHQSKIKYGWYQTESQVVITLMIKNVQKNDVNVEFSEKELSALVKLPSGEDYNLKLELLHPIIPEQSTFKVLSTKIEIKLKKPEAVRWEKLEGQGDVPTPKQFVADVKNLYPSSSPYTRNWDKLVGEIKEEEKNEKLEGDAALNRLFQQIYSDGSDEVKRAMNKSFMESGGTVLSTNWSDVGKRKVEINPPDDMEWKKY
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen SGT1
Nombre común SUGT1
Símbolo de gen SUGT1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution
Título del producto
Abnova™ SUGT1 Recombinant Protein >