Learn More
STUM Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
359.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | STUM |
---|---|
Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18661107
|
Novus Biologicals
NBP2-68979-25ul |
25 μL |
359.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18609077
|
Novus Biologicals
NBP2-68979 |
100 μg |
515.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
STUM Polyclonal antibody specifically detects STUM in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
STUM | |
Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
chromosome 1 open reading frame 95, hypothetical protein LOC375057, RP11-9C4.1 | |
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FVSAFTVLCGARTDLPDRHVCCVF | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
375057 | |
IgG | |
Protein A purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
STUM Antibody, Novus Biologicals™